Benzofuran ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B0060-25G B0060-5G
TCIAB0060-25GEA 731 DKK
TCIAB0060-25G TCIAB0060-5G
Benzofuran ≥99.0% (by GC)
Benzofuran
Formel: C₈H₆O
Kogepunkt: 173 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: < –18 °C
Massefylde: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 56°C
MDL Number: MFCD00005847
CAS-nummer: 271-89-6
EINECS: 205-982-6
UN nummer: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 14,01088
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe065720b7199f97e94f6e7d81893acac3b5e5b7&vid=fe065720b7199f97e94f6e7d81893acac3b5e5b7&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %