5-Hexenoic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 5-Hexenoicacid
H0875-25G H0875-5G
TCIAH0875-25GEA 3580 DKK
TCIAH0875-25G TCIAH0875-5G
5-Hexenoic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
5-Hexenoic acid
Formel: C₆H₁₀O₂
Kogepunkt: 203°C
Smeltepunkt: –37 °C
Massefylde: 0,961 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 104°C
MDL Number: MFCD00046558
CAS-nummer: 1577-22-6
UN nummer: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=29443ea1ad51804153685c48606f9cdbaf4379a9&vid=29443ea1ad51804153685c48606f9cdbaf4379a9&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %