4-Propylcyclohexanon ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
P1849-25G P1849-5G
TCIAP1849-25GEA 476 DKK
TCIAP1849-25G TCIAP1849-5G
4-Propylcyclohexanon ≥98.0% (by GC)
4-Propylcyclohexanone
Formel: C₉H₁₆O
Kogepunkt: 98°C
Massefylde: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 86°C
MDL Number: MFCD00058690
CAS-nummer: 40649-36-3
EINECS: 406-810-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=93c0467297c74cc829dbc72bd69aa1868b9c6dce&vid=93c0467297c74cc829dbc72bd69aa1868b9c6dce&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %