4-Methoxybenzensulfonylchlorid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M0802-25G M0802-500G M0802-100G
TCIAM0802-25GEA 296 DKK
TCIAM0802-25G TCIAM0802-500G TCIAM0802-100G
4-Methoxybenzensulfonylchlorid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Methoxybenzensulfonylchlorid
Formel: C₇H₇ClO₃S
Kogepunkt: 173°C
Smeltepunkt: 40…42 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00007446
CAS-nummer: 98-68-0
EINECS: 202-692-1
UN nummer: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1a32eb201e6856f65b34fa00b45769f4504b2940&vid=1a32eb201e6856f65b34fa00b45769f4504b2940&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %