4-Brom-3,5-dimethylisoxazol 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B3519-1G
B3519-5G
TCIAB3519-1GEA
230
DKK
TCIAB3519-1G
TCIAB3519-5G
4-Brom-3,5-dimethylisoxazol 98,0 GC_ASSAY_METHOD
4-Bromo-3,5-dimethylisoxazole
Formel:
C₅H₆BrNO Molekylvægt: 176.01 g/mol Kogepunkt: 75°C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00068187 CAS-nummer: 10558-25-5 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |