4-(Aminomethyl)pyridin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Picolamine, (4-Pyridyl)methylamine, Pyridin-4-ylmethanamine, 4-Picolylamine, 4-Pyridylmethylamine
P0779-25G P0779-500G P0779-100G
TCIAP0779-25GEA 263 DKK
TCIAP0779-25G TCIAP0779-500G TCIAP0779-100G
4-(Aminomethyl)pyridin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-(Aminomethyl)pyridine
Formel: C₆H₈N₂
Molekylvægt: 108.14 g/mol
Kogepunkt: 230°C
Smeltepunkt: -8
Flammepunkt: 104°C
MDL Number: MFCD00006449
CAS-nummer: 3731-53-1
EINECS: 223-092-6
UN nummer: 2735
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b71ab502590cad23c7acf1df0cc834747ad2e6d0&vid=b71ab502590cad23c7acf1df0cc834747ad2e6d0&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %