Thiophen-3-carbaldehyd ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Thiophene-3-carboxaldehyde, 3-Thiophenecarboxaldehyde
T0864-25G T0864-5G
TCIAT0864-25GEA 1250 DKK
TCIAT0864-25G TCIAT0864-5G
Thiophen-3-carbaldehyd ≥98.0% (by GC)
Thiophen-3-carbaldehyd
Formel: C₅H₄OS
Molekylvægt: 112.15 g/mol
Kogepunkt: 198°C
Smeltepunkt: -30
Flammepunkt: 75°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00005466
CAS-nummer: 498-62-4
EINECS: 207-865-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d5af50a4cede02aed74f1a657ea0f6d3a0d8d47&vid=3d5af50a4cede02aed74f1a657ea0f6d3a0d8d47&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %