3-Phenylpropanal 93,0 GC_ASSAY_METHOD

Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Advarsel

Synonymer: 3-Phenylpropionaldehyde, Hydrocinnamaldehyde

P0217-25G P0217-100G
TCIAP0217-25GEA 493 DKK
TCIAP0217-25G TCIAP0217-100G
3-Phenylpropanal 93,0 GC_ASSAY_METHOD
3-Phenylpropanal
Formel: C₉H₁₀O
Molekylvægt: 134.18 g/mol
Kogepunkt: 223°C
Smeltepunkt: -42
Flammepunkt: 120°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00007021
CAS-nummer: 104-53-0
EINECS: 203-211-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7361058f330c1ed2cd85248ae1942f7a641fa7ae&vid=7361058f330c1ed2cd85248ae1942f7a641fa7ae&prid=web&clid=SAPDAM

Bestil nu

Specifikationer Testresultater

Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR