3-Bromfuran ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
B2157-1G B2157-5G
TCIAB2157-1GEA 214 DKK
TCIAB2157-1G TCIAB2157-5G
3-Bromfuran ≥98.0% (by GC)
3-Bromofuran
Formel: C₄H₃BrO
Kogepunkt: 103 °C (1013 hPa)
Massefylde: 1,6957 g/cm³ (0 °C)
Flammepunkt: 3°C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00005347
CAS-nummer: 22037-28-1
EINECS: 244-744-6
UN nummer: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e60614495300f180dd8a3a8a071a1da00649f5b0&vid=e60614495300f180dd8a3a8a071a1da00649f5b0&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %