5-Amino-2-methoxypyridin ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A1956-25G A1956-5G
TCIAA1956-25GEA 1070 DKK
TCIAA1956-25G TCIAA1956-5G
5-Amino-2-methoxypyridin ≥97.0% (by GC, titration analysis)
5-Amino-2-methoxypyridin
Formel: C₆H₈N₂O
Kogepunkt: 120°C
Smeltepunkt: 28…30 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00006264
CAS-nummer: 6628-77-9
EINECS: 229-612-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=554da6a715511426d6ac0822be7e55a4e8d83530&vid=554da6a715511426d6ac0822be7e55a4e8d83530&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %