5-Amino-2-(trifluormethyl)pyridin 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-Amino-6-(trifluoromethyl)pyridine, 2-(Trifluoromethyl)pyridin-5-amine, 2-(Trifluoromethyl)-5-pyridylamine
H56968.03 H56968.06
H56968.03EA 870 DKK
H56968.03 H56968.06
5-Amino-2-(trifluormethyl)pyridin 98%
5-Amino-2-(trifluormethyl)pyridin
Formel: C₆H₅F₃N₂
Molekylvægt: 162.11 g/mol
Smeltepunkt: 39…43 °C
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01862656
CAS-nummer: 106877-33-2
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III