3,3-Dimethylcyclohexanon ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
D3495-1G D3495-5G
TCIAD3495-1GEA 189 DKK
TCIAD3495-1G TCIAD3495-5G
3,3-Dimethylcyclohexanon ≥97.0% (by GC)
3,3-Dimethylcyclohexanone
Formel: C₈H₁₄O
Molekylvægt: 126.2 g/mol
Kogepunkt: 175°C
Smeltepunkt: 6
Massefylde: 0.909
Flammepunkt: 59°C
MDL Number: MFCD00040178
CAS-nummer: 2979-19-3
UN nummer: 1224
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7aadc36db9b62ba90be1c48cf311f7e3a9960ea2&vid=7aadc36db9b62ba90be1c48cf311f7e3a9960ea2&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %