2-Methylbenzothiazol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M0516-25G M0516-500G M0516-100G
TCIAM0516-25GEA 739 DKK
TCIAM0516-25G TCIAM0516-500G TCIAM0516-100G
2-Methylbenzothiazol ≥98.0% (by GC)
2-Methylbenzothiazole
Formel: C₈H₇NS
Kogepunkt: 238°C
Smeltepunkt: 12 °C
Massefylde: 1,173 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 123°C
MDL Number: MFCD00005794
CAS-nummer: 120-75-2
EINECS: 204-423-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5262cc39bd3d850e0be5d08feb7c57958921a15e&vid=5262cc39bd3d850e0be5d08feb7c57958921a15e&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %