2-Mercapto-5-methylbenzimidazol
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1,3-Dihydro-5-methyl-2H-benzimidazole-2-thione, 2-Mercapto-5-methyl-1H-benzimidazole
M1357-100G M1357-25G
TCIAM1357-100GEA 911 DKK
TCIAM1357-100G TCIAM1357-25G
2-Mercapto-5-methylbenzimidazol
2-Mercapto-5-methylbenzimidazole
Formel: C₈H₈N₂S
Kogepunkt: 349 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 220 °C
MDL Number: MFCD00010617
CAS-nummer: 27231-36-3
EINECS: 248-350-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de25843ddac1fde76daada5c2eb605838522266b&vid=de25843ddac1fde76daada5c2eb605838522266b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency