Isobutyronitril 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Isopropyl cyanide
I0112-25ML
I0112-500ML
TCIAI0112-25MLEA
132
DKK
TCIAI0112-25ML
TCIAI0112-500ML
Isobutyronitril 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Isobutyronitril
Formel:
C₄H₇N Molekylvægt: 69.11 g/mol Kogepunkt: 108°C Smeltepunkt: –72°C Flammepunkt: 8°C |
MDL Number:
MFCD00001873 CAS-nummer: 78-82-0 EINECS: 201-147-5 UN nummer: 2284 ADR: 3 II Merck Index: 14,05156 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |