2-Amino-3-(trifluormethyl)pyridin 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H34303.06 H34303.14
H34303.06EA 777 DKK
H34303.06 H34303.14
2-Amino-3-(trifluormethyl)pyridin 97%
2-Amino-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₅F₃N₂
Smeltepunkt: 70…72 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04972538
CAS-nummer: 183610-70-0
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III