2,4,5-Trimethylthiazol ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
T1068-25G T1068-5G
TCIAT1068-25GEA 542 DKK
TCIAT1068-25G TCIAT1068-5G
2,4,5-Trimethylthiazol ≥97.0% (by GC, titration analysis)
2,4,5-Trimethylthiazole
Formel: C₆H₉NS
Kogepunkt: 165 °C (1013 hPa)
Massefylde: 1,013 g/cm³ (16 °C)
Flammepunkt: 56°C
MDL Number: MFCD00005332
CAS-nummer: 13623-11-5
EINECS: 237-107-9
UN nummer: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=040ea2f0499a4b1e7016484273262a7daf186cdc&vid=040ea2f0499a4b1e7016484273262a7daf186cdc&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %