Furfuryl mercaptan ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
F0077-25G F0077-500G
TCIAF0077-25GEA 230 DKK
TCIAF0077-25G TCIAF0077-500G
Furfuryl mercaptan ≥98.0% (by GC)
Furfuryl mercaptan
Formel: C₅H₆OS
Kogepunkt: 155°C
Massefylde: 1,1339 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 45°C
MDL Number: MFCD00003254
CAS-nummer: 98-02-2
EINECS: 202-628-2
UN nummer: 1228
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f79d1db0282025769a1b5fefc8a8e3234751b31d&vid=f79d1db0282025769a1b5fefc8a8e3234751b31d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %