(±)-Tetrahydrofurfurylalkohol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
(±)-2-Hydroxymethyloxolan
T0106-500ML
T0106-25ML
TCIAT0106-500MLEA
238
DKK
TCIAT0106-500ML
TCIAT0106-25ML
(±)-Tetrahydrofurfurylalkohol ≥98.0% (by GC)
(±)-Tetrahydrofurfurylalkohol
Formel:
C₅H₁₀O₂ Molekylvægt: 102.13 g/mol Kogepunkt: 176°C Flammepunkt: 75°C (closed cup) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00005372 CAS-nummer: 97-99-4 EINECS: 202-625-6 Merck Index: 14,09213 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |