Furfurylalkohol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Furfurol
F0076-25ML F0076-500ML
TCIAF0076-25MLEA 132 DKK
TCIAF0076-25ML TCIAF0076-500ML
Furfurylalkohol ≥98.0% (by GC)
Furfurylalkohol
Formel: C₅H₆O₂
Molekylvægt: 98.1 g/mol
Kogepunkt: 170°C
Smeltepunkt: -31
Flammepunkt: 78°C (closed cup)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003252
CAS-nummer: 98-00-0
EINECS: 202-626-1
UN nummer: 2874
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,04305
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a189781463810bf1b4d203b0d940e54a34d2de56&vid=a189781463810bf1b4d203b0d940e54a34d2de56&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %