Diethylenglycolmonobutylether ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B0699-25ML B0699-500ML
TCIAB0699-25MLEA 132 DKK
TCIAB0699-25ML TCIAB0699-500ML
Diethylenglycolmonobutylether ≥99.0% (by GC)
Diethylenglycolmonobutylether
Formel: CH₃(CH₂)₃OCH₂CH₂OCH₂CH₂OH
Kogepunkt: 230°C
Smeltepunkt: -68°C
Massefylde: 0,954 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 78°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002881
CAS-nummer: 112-34-5
EINECS: 203-961-6
Merck Index: 14,01557
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=15a9966febfa63279489a2ebf443ca9ea3f5ad61&vid=15a9966febfa63279489a2ebf443ca9ea3f5ad61&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %