1-Methylbenzimidazol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1-Methyl-1H-benzimidazole
M2173-25G M2173-5G
TCIAM2173-25GEA 1560 DKK
TCIAM2173-25G TCIAM2173-5G
1-Methylbenzimidazol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1-Methylbenzimidazole
Formel: C₈H₈N₂
Kogepunkt: 154°C
Smeltepunkt: 59…62 °C
Massefylde: 1,11 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00192275
CAS-nummer: 1632-83-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1b86b75a6043d69690dd3dabf507a5f226d51cde&vid=1b86b75a6043d69690dd3dabf507a5f226d51cde&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 58.0 to 64.0 deg-C