α,α,α-Trifluor-o-xylen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Methylbenzotrifluoride, 1-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzene, 2-(Trifluoromethyl)toulene
M1215-1G M1215-5G
TCIAM1215-1GEA 304 DKK
TCIAM1215-1G TCIAM1215-5G
α,α,α-Trifluor-o-xylen ≥98.0% (by GC)
α,α,α-Trifluor-o-xylen
Formel: C₈H₇F₃
Molekylvægt: 160.14 g/mol
Kogepunkt: 126
Massefylde: 1.174
MDL Number: MFCD00153204
CAS-nummer: 13630-19-8
UN nummer: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44e7a369ce51cb38cc0739c8fe3862f7b8c0c174&vid=44e7a369ce51cb38cc0739c8fe3862f7b8c0c174&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %