α,α,α,5-Tetrafluor-2-nitrotoluen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Fluoro-2-nitrobenzotrifluoride, α,α,α,5-Tetrafluoro-2-nitrotoluene, 1-Fluoro-4-nitro-3-(trifluoromethyl)benzene
F0497-25G F0497-5G
TCIAF0497-25GEA 542 DKK
TCIAF0497-25G TCIAF0497-5G
α,α,α,5-Tetrafluor-2-nitrotoluen ≥98.0% (by GC)
α,α,α,5-Tetrafluor-2-nitrotoluen
Formel: C₇H₃F₄NO₂
Molekylvægt: 209.1 g/mol
Kogepunkt: 199°C
Smeltepunkt: 23.5
Massefylde: 1.49
MDL Number: MFCD00039741
CAS-nummer: 393-09-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6eadb7615dd768d50f6f8e09ad2b21314c1f192c&vid=6eadb7615dd768d50f6f8e09ad2b21314c1f192c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %