α,α,α-Trifluor-o-toluonitril ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
C1004-25G C1004-5G
TCIAC1004-25GEA 476 DKK
TCIAC1004-25G TCIAC1004-5G
α,α,α-Trifluor-o-toluonitril ≥98.0% (by GC)
α,α,α-Trifluor-o-toluonitril
Formel: C₈H₄F₃N
Kogepunkt: 206°C
Smeltepunkt: 18 °C
Massefylde: 1,2886 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 90°C
MDL Number: MFCD00001791
CAS-nummer: 447-60-9
EINECS: 207-184-3
UN nummer: 3276
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d92794389698db12e91aaa1bbc5701f5e7cbba3&vid=3d92794389698db12e91aaa1bbc5701f5e7cbba3&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %