4-Chlor-N-methylanilin ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
C1620-25G C1620-5G
TCIAC1620-25GEA 1930 DKK
TCIAC1620-25G TCIAC1620-5G
4-Chlor-N-methylanilin ≥97.0% (by GC, titration analysis)
4-Chlor-N-methylanilin
Formel: C₇H₈ClN
Molekylvægt: 141.6 g/mol
Kogepunkt: 142°C
Massefylde: 1.169
Flammepunkt: 51°C
MDL Number: MFCD00000614
CAS-nummer: 932-96-7
EINECS: 213-262-8
UN nummer: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ead621f05377c3b6fb7e630348d805117cd08113&vid=ead621f05377c3b6fb7e630348d805117cd08113&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %