4,4'-Dichlorbenzhydrol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
D1915-25G D1915-250G
TCIAD1915-25GEA 329 DKK
TCIAD1915-25G TCIAD1915-250G
4,4'-Dichlorbenzhydrol ≥98.0% (by GC)
4,4'-Dichlorbenzhydrol
Formel: C₁₃H₁₀Cl₂O
MDL Number: MFCD00000629
CAS-nummer: 90-97-1
EINECS: 202-029-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9ca624424b9daea1e5f3a5eca013a51b7167e32f&vid=9ca624424b9daea1e5f3a5eca013a51b7167e32f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 92.0 to 95.0 deg-C