3-Chlor-4-methylphenylisocyanat ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Chloro-4-isocyanato-1-methylbenzene
I0563-25G I0563-5G
TCIAI0563-25GEA 903 DKK
TCIAI0563-25G TCIAI0563-5G
3-Chlor-4-methylphenylisocyanat ≥97.0% (by GC)
3-Chlor-4-methylphenylisocyanat
Formel: C₈H₆ClNO
Kogepunkt: 124°C
Massefylde: 1,224 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00013858
CAS-nummer: 28479-22-3
EINECS: 249-050-7
UN nummer: 3428
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0cc620134e05a2ac4c3f68f52b46206df882451&vid=b0cc620134e05a2ac4c3f68f52b46206df882451&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
Freezing point 21.0 to 25.0 deg-C