3-Chlor-N-methylanilin ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
N-Methyl-3-chloroaniline
C1891-25G
C1891-5G
TCIAC1891-25GEA
2640
DKK
TCIAC1891-25G
TCIAC1891-5G
3-Chlor-N-methylanilin ≥97.0% (by GC, titration analysis)
3-Chlor-N-methylanilin
Formel:
C₇H₈ClN Molekylvægt: 141.6 g/mol Kogepunkt: 235°C Massefylde: 1.174 |
MDL Number:
MFCD00052014 CAS-nummer: 7006-52-2 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Light yellow to Amber to Dark green clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 97.0 % |