2-Chlorbenzyl mercaptan ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Chlorobenzenemethanethiol, o-Chlorotoluene-α-thiol
C2068-25G C2068-5G
TCIAC2068-25GEA 501 DKK
TCIAC2068-25G TCIAC2068-5G
2-Chlorbenzyl mercaptan ≥98.0% (by GC)
2-Chlorbenzyl mercaptan
Formel: C₇H₇ClS
Kogepunkt: 121°C
Massefylde: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 69°C
MDL Number: MFCD00004868
CAS-nummer: 39718-00-8
EINECS: 254-602-5
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2e1f8bd4ad364425031ddc75b6e533a893deb304&vid=2e1f8bd4ad364425031ddc75b6e533a893deb304&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %