o-Phenetidin ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Ethoxyanilin
P0089-25G P0089-500G
TCIAP0089-25GEA 132 DKK
TCIAP0089-25G TCIAP0089-500G
o-Phenetidin ≥98.0% (by GC)
o-Phenetidin
Formel: C₈H₁₁NO
Kogepunkt: 232°C
Smeltepunkt: –4 °C
Massefylde: 1,0508 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 80°C
MDL Number: MFCD00007689
CAS-nummer: 94-70-2
EINECS: 202-356-4
UN nummer: 2311
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,07227
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3791b363015d513d7bc6c2903d165f04ff4ad7a5&vid=3791b363015d513d7bc6c2903d165f04ff4ad7a5&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Orange to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %