2-(2-Aminophenyl)ethanol ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A2327-25G A2327-5G
TCIAA2327-25GEA 2170 DKK
TCIAA2327-25G TCIAA2327-5G
2-(2-Aminophenyl)ethanol ≥95.0% (by GC, titration analysis)
2-(2-Aminophenyl)ethanol
Formel: C₈H₁₁NO
Kogepunkt: 148°C
Smeltepunkt: 89 °C
Massefylde: 1,045 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00007754
CAS-nummer: 5339-85-5
EINECS: 226-275-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e5fef110ca8b46a0c9532d9f8eaede75f26e5e5a&vid=e5fef110ca8b46a0c9532d9f8eaede75f26e5e5a&prid=web&clid=SAPDAM