Adipoyl dichlorid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A0169-100G A0169-25G A0169-500G
TCIAA0169-100GEA 813 DKK
TCIAA0169-100G TCIAA0169-25G TCIAA0169-500G
Adipoyl dichlorid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Adipoyl dichlorid
Formel: C₆H₈Cl₂O₂
Kogepunkt: 115°C
Massefylde: 1,2563 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 66 °C
MDL Number: MFCD00000759
CAS-nummer: 111-50-2
EINECS: 203-876-4
UN nummer: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=47fb97071e9a71049cab00f389f93e76d80dc162&vid=47fb97071e9a71049cab00f389f93e76d80dc162&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %