α,α,α,α',α',α'-Hexafluor-p-xylen ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1,4-Bis(trifluoromethyl)benzene, α,α,α,β,β,β-Hexafluoro-p-xylene
B1408-25G B1408-500G
TCIAB1408-25GEA 197 DKK
TCIAB1408-25G TCIAB1408-500G
α,α,α,α',α',α'-Hexafluor-p-xylen ≥99.0% (by GC)
α,α,α,α',α',α'-Hexafluor-p-xylen
Formel: C₈H₄F₆
Kogepunkt: 117°C
Smeltepunkt: 3 °C
Massefylde: 1,3808 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 22°C
MDL Number: MFCD00000402
CAS-nummer: 433-19-2
EINECS: 207-086-0
UN nummer: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d83842a8935d7c1e3a6e3023ebe1df816e62b45e&vid=d83842a8935d7c1e3a6e3023ebe1df816e62b45e&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %