2,4,6-Trimethyl-m-phenylendiamin ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
T1275-25G T1275-100G
TCIAT1275-25GEA 665 DKK
TCIAT1275-25G TCIAT1275-100G
2,4,6-Trimethyl-m-phenylendiamin ≥98.0% (by GC)
2,4,6-Trimethyl-m-phenylendiamin
Formel: C₉H₁₄N₂
MDL Number: MFCD00010149
CAS-nummer: 3102-70-3
EINECS: 221-456-9
ADR: 6.1,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7cf84f78f9f41d7cb3b511d384c024b65edd9fae&vid=7cf84f78f9f41d7cb3b511d384c024b65edd9fae&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 89.0 to 93.0 deg-C