1,3-Diacetoxybenzen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: m-Phenylene di(acetate)
R0046-25G R0046-500G
TCIAR0046-25GEA 148 DKK
TCIAR0046-25G TCIAR0046-500G
1,3-Diacetoxybenzen ≥98.0% (by GC)
1,3-Diacetoxybenzen
Formel: C₁₀H₁₀O₄
Molekylvægt: 194.19 g/mol
Kogepunkt: 278°C
MDL Number: MFCD00008701
CAS-nummer: 108-58-7
EINECS: 203-596-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5cf542d85952b58e6177eaa904b8d161b446276c&vid=5cf542d85952b58e6177eaa904b8d161b446276c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %