1,3-Diacetylbenzen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
D2617-5G D2617-1G
TCIAD2617-5GEA 394 DKK
TCIAD2617-5G TCIAD2617-1G
1,3-Diacetylbenzen ≥98.0% (by GC)
1,3-Diacetylbenzen
Formel: C₁₀H₁₀O₂
Kogepunkt: 280 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 72…79 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00008740
CAS-nummer: 6781-42-6
EINECS: 229-842-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ba9a44edb7a662672dd5c7a88bf4ead3a0489470&vid=ba9a44edb7a662672dd5c7a88bf4ead3a0489470&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %