1,3-Bis(dimethylamino)propan ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
N,N,N',N'-Tetramethyl-1,3-diaminopropane, TMPDA, N1,N1,N3,N3-Tetramethylpropane-1,3-diamine, 1,3-Bis(dimethylamino)propane, N,N,N',N'-Tetramethyltrimethylenediamine
T0548-25ML
T0548-500ML
T0548-100ML
TCIAT0548-25MLEA
132
DKK
TCIAT0548-25ML
TCIAT0548-500ML
TCIAT0548-100ML
1,3-Bis(dimethylamino)propan ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1,3-Bis(dimethylamino)propan
Formel:
C₇H₁₈N₂ Molekylvægt: 130.23 g/mol Kogepunkt: 145°C Flammepunkt: 56°C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00008337 CAS-nummer: 110-95-2 EINECS: 203-818-8 UN nummer: 2734 ADR: 8 II |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |