1,3-Bis(dimethylamino)butan ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
N,N,N',N'-Tetramethyl-1,3-diaminobutane, N,N,N',N',1-Pentamethyltrimethylenediamine, N,N,N',N'-Tetramethyl-1,3-butanediamine
T0524-25ML
T0524-500ML
TCIAT0524-25MLEA
411
DKK
TCIAT0524-25ML
TCIAT0524-500ML
1,3-Bis(dimethylamino)butan ≥98.0% (by GC)
1,3-Bis(dimethylamino)butan
Formel:
C₈H₂₀N₂ Kogepunkt: 169°C Massefylde: 0,8022 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 41°C |
MDL Number:
MFCD00025678 CAS-nummer: 97-84-7 EINECS: 202-610-4 UN nummer: 2733 ADR: 3,III |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |