Eucalyptol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1,8-Cineole, 1,3,3-Trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octane
C0934-25ML C0934-500ML C0934-100ML
TCIAC0934-25MLEA 173 DKK
TCIAC0934-25ML TCIAC0934-500ML TCIAC0934-100ML
Eucalyptol ≥98.0% (by GC)
Eucalyptol
Formel: C₁₀H₁₈O
Molekylvægt: 154.25 g/mol
Kogepunkt: 176°C
Smeltepunkt: 1.5
Flammepunkt: 48°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00167977
CAS-nummer: 470-82-6
EINECS: 207-431-5
UN nummer: 1993
ADR: 3 III
Merck Index: 14,03895
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=58d1957419c208176d148bf4f71256723f6bdd9a&vid=58d1957419c208176d148bf4f71256723f6bdd9a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %