4-Methylpyrocatechol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
M0413-25G M0413-500G
TCIAM0413-25GEA 312 DKK
TCIAM0413-25G TCIAM0413-500G
4-Methylpyrocatechol ≥98.0% (by GC)
4-Methylpyrocatechol
Formel: C₇H₈O₂
Kogepunkt: 117°C
MDL Number: MFCD00002205
CAS-nummer: 452-86-8
EINECS: 207-214-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c3b1a1a7285ff2abc4c937065342d1fa6801c61&vid=5c3b1a1a7285ff2abc4c937065342d1fa6801c61&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 65.0 to 68.0 deg-C