3-Fluorpyrocatechol ≥98.0% (by GC), Technical Grade
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-Fluorocatechol, 3-Fluorobenzene-1,2-diol, 3-Fluoro-1,2-dihydroxybenzene
F0282-1G F0282-5G
TCIAF0282-1GEA 222 DKK
TCIAF0282-1G TCIAF0282-5G
3-Fluorpyrocatechol ≥98.0% (by GC), Technical Grade
3-Fluorpyrocatechol
Formel: C₆H₅FO₂
Molekylvægt: 128.1 g/mol
Kogepunkt: 218
Smeltepunkt: 71
MDL Number: MFCD00042582
CAS-nummer: 363-52-0
UN nummer: 1759
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a621a5cacaff2c8fa099c7c240dec318a8edf06&vid=ab58614c4a0d69f305659b1e898d3ed70b87df20&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 70.0 to 74.0 deg-C