(4-Methoxyphenyl)acetonitril ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Methoxybenzyl cyanide, 4-Methoxyphenylacetonitrile
M0856-25G M0856-500G
TCIAM0856-25GEA 165 DKK
TCIAM0856-25G TCIAM0856-500G
(4-Methoxyphenyl)acetonitril ≥97.0% (by GC)
(4-Methoxyphenyl)acetonitril
Formel: C₉H₉NO
Molekylvægt: 147.18 g/mol
Kogepunkt: 290°C
Smeltepunkt: 8
Flammepunkt: 117°C
MDL Number: MFCD00001919
CAS-nummer: 104-47-2
EINECS: 203-206-0
UN nummer: 3276
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db7859754b948a613db6fc70e43deff8bd1a28ec&vid=db7859754b948a613db6fc70e43deff8bd1a28ec&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %