4-(Trifluormethyl)benzylamin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
T1508-25G T1508-5G
TCIAT1508-25GEA 1150 DKK
TCIAT1508-25G TCIAT1508-5G
4-(Trifluormethyl)benzylamin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-(Trifluormethyl)benzylamin
Formel: C₈H₈F₃N
Molekylvægt: 175.15 g/mol
Kogepunkt: 113°C
Flammepunkt: 75°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00010220
CAS-nummer: 3300-51-4
EINECS: 221-971-9
UN nummer: 1760
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4b62a53cd20aa338ac5d8c181948e9fabb1cbe97&vid=4b62a53cd20aa338ac5d8c181948e9fabb1cbe97&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %