2-(Trifluormethyl)benzylamin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: (2-(Trifluoromethyl)phenyl)methanamine
T2315-25G T2315-5G
TCIAT2315-25GEA 1560 DKK
TCIAT2315-25G TCIAT2315-5G
2-(Trifluormethyl)benzylamin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-(Trifluormethyl)benzylamin
Formel: C₈H₈F₃N
Molekylvægt: 175.15 g/mol
Kogepunkt: 110°C
Flammepunkt: 69°C
MDL Number: MFCD00010297
CAS-nummer: 3048-01-9
EINECS: 221-258-2
UN nummer: 2735
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=70a64351b8cbaae8de2e074332d973e96ac14578&vid=70a64351b8cbaae8de2e074332d973e96ac14578&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %