N-(4-Chlorphenyl)phthalimid ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
C1958-5G C1958-25G
TCIAC1958-5GEA 567 DKK
TCIAC1958-5G TCIAC1958-25G
N-(4-Chlorphenyl)phthalimid ≥98.0% (by GC)
N-(4-Chlorphenyl)phthalimid
Formel: C₁₄H₈ClNO₂
MDL Number: MFCD00023048
CAS-nummer: 7386-21-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=94392e75f2ed1c37e0f92bcb9fd3a91d84e16a69&vid=94392e75f2ed1c37e0f92bcb9fd3a91d84e16a69&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 196.0 to 200.0 deg-C