1-Adamantanthanol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A1619-25G A1619-5G
TCIAA1619-25GEA 3210 DKK
TCIAA1619-25G TCIAA1619-5G
1-Adamantanthanol ≥98.0% (by GC)
1-Adamantanthanol
Formel: C₁₂H₂₀O
Kogepunkt: 270 °C (1013 hPa)
MDL Number: MFCD00074756
CAS-nummer: 6240-11-5
EINECS: 228-353-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9d3eea10a273dfc04c25f8027e929e893e2737af&vid=9d3eea10a273dfc04c25f8027e929e893e2737af&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 74.0 to 78.0 deg-C