Benzyl mercaptan ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Toluene-α-thiol, α-Toluenethiol
T0287-25G T0287-500G T0287-100G
TCIAT0287-25GEA 214 DKK
TCIAT0287-25G TCIAT0287-500G TCIAT0287-100G
Benzyl mercaptan ≥96.0% (by GC)
Benzyl mercaptan
Formel: C₇H₈S
Kogepunkt: 195°C
Smeltepunkt: 29 °C
Massefylde: 1,055 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 70°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004867
CAS-nummer: 100-53-8
EINECS: 202-862-5
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,09322
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c0531666c553a72328df391f30fa66bc82f276fc&vid=c0531666c553a72328df391f30fa66bc82f276fc&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %