1,3-Diethyl-2-thiocarbamid ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
D0530-25G
D0530-500G
TCIAD0530-25GEA
132
DKK
TCIAD0530-25G
TCIAD0530-500G
1,3-Diethyl-2-thiocarbamid ≥97.0% (by titrimetric analysis)
1,3-Diethyl-2-thiocarbamid
Formel:
C₅H₁₂N₂S Kogepunkt: 169 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 75…78 °C Massefylde: 1,118 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 186 °C |
MDL Number:
MFCD00004925 CAS-nummer: 105-55-5 EINECS: 203-308-5 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Bromination Method) | min. 97.0 % |
Melting point | 77.0 to 80.0 deg-C |