Triethyl orthoformat ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
O0066-25ML O0066-500ML
TCIAO0066-25MLEA 132 DKK
TCIAO0066-25ML TCIAO0066-500ML
Triethyl orthoformat ≥98.0% (by GC)
Triethyl orthoformat
Formel: C₇H₁₆O₃
Kogepunkt: 145°C
Smeltepunkt: –61 °C
Massefylde: 0,8964 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 35°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009230
CAS-nummer: 122-51-0
EINECS: 204-550-4
UN nummer: 2524
ADR: 3,III
Merck Index: 14,06884
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ac7722e46307866baa4a3c7268335d9e4d526551&vid=ac7722e46307866baa4a3c7268335d9e4d526551&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Purity (GC) min. 98.0 %
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Water max. 0.1 %